Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 31092
Descripción
- Piel suave.
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla de masaje Reflexor™ integrada
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Costura cosida a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 61340 |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 31092 |