Learn More
Brady™ Etiquetas reflectantes (B-584)
Descripción
- Cinta reflectante para su uso en zonas oscuras
- Disponible en amarillo, naranja y plata
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase 1 (Fed. Fed. L-S-300) |
| Descripción | Series de cinta sugeridas: R6000 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Naranja |
| Acabado | Satinado |
| Material | Cinta reflectante (B-584) |
| Tipo de producto | Cinta reflectante |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de pedestal |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |