Learn More
Brady™ Etiquetas reflectantes (B-584)
Código de producto. 11815435
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Anchura (métrico):
2,54 cm
5,08 cm
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11815435
Marca: Brady™ 115141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetado en condiciones de iluminación escasa. Las etiquetas reflectantes Brady (B-584) se utilizan con la impresora BMP71.
  • Cinta reflectante para su uso en zonas oscuras
  • Disponible en amarillo, naranja y plata
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 1 (Fed. Fed. L-S-300)
Descripción Series de cinta sugeridas: R6000
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Cinta reflectante (B-584)
Tipo de producto Cinta reflectante
Para utilizar con (aplicación) Identificación de pedestal
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,14 mm
Longitud (imperial) 75 ft
Longitud (métrico) 22,8 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm