Descripción
- No magnetizable
- Se suministran con guantes, pinzas y un cepillo en una caja de madera de alta calidad
- Pesas E2 hechas de acero inoxidable especial con una densidad de 8.000 kg/m³
- Pesas F1 hechas de acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m³
- Con certificado de calibración DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas de línea de referencia |
| Certificaciones/conformidad | DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase E2 |
| Material | Acero inoxidable especial |
| Material del envase | Madera |
| Peso (métrico) | De 1 mg a 100 g |
| Densidad | 7.950 kg/m³ |
| Tolerancia | Cumple con OIML R111-1 |