Learn More
WTW™ Electrodo de referencia
Código de producto. 10051292
Change view
Click to view available options
Diámetro del cuerpo (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del cuerpo (métrico) unitSize
10051292 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10051292
Marca: WTW™ 106571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los electrodos de referencia son necesarios si trabaja con semiceldas durante la medición de ISE. Proporcionan el potencial de referencia y se pueden combinar con cualquier semicelda ISE. El electrolito de puente se puede intercambiar fácilmente, dependiendo de la aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diámetro del cuerpo (métrico) 4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.