Learn More
Solución tampón, pH 4,005, Chem-Lab
Código de producto. 11933353
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11933353
Marca: Chem-Lab CL07.0204.0500
Diseñado para la medición y el mantenimiento del pH. Solución tampón, pH 4,005, Chem-Lab es una solución de 10,13 g de ftalato de hidrogenoftalato de potasio por 1 l de agua, con un nivel de pH de 4,005 ±0,01 a 25 °C. La solución trazable NIST se fabrica según los estándares de la farmacopea europea 4(2.2.3).
Niveles de pH ± 0,01:
  • 0 °C— pH 4,005
  • 5 °C— pH 4,003
  • 10 °C— pH 4,001
  • 15 °C— pH 4,002
  • 20 °C— pH 4,003
  • 25 °C— pH 4,005
  • 30 °C— pH 4,010
  • 35 °C— pH 4,020
  • 37 °C— pH 4,025
  • 40 °C— pH 4,033
  • 45 °C— pH 4,047
  • 50 °C— pH 4,061
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7, 7732-18-5
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, reactivo
pH 4.005 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Tampón
Formulación 10,13 g de C8H5KO4 por 1 l de H2O
Fórmula molecular C8H5KO4
Olor Odorless
Trazabilidad según el NIST Yes (SRM - 185g)
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.23