Learn More
Afora™ Adaptador de reducción KF
Código de producto. 11976648
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
M-14/H-29
M-19/H-14
M-29/H-14
M-29/H-19
M–45/H-29
Altura (métrico):
91 mm
98 mm
107 mm
115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Altura (métrico) unitSize
11976648 M-14/H-29 98 mm cada uno
11996628 M-19/H-14 91 mm cada uno
11966628 M–45/H-29 115 mm cada uno
11936628 M-29/H-14 107 mm cada uno
11976638 M-29/H-19 107 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11976648
Marca: Afora™ 3085/E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Descripción Macho: 14/23, hembra: 29/32
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Adaptador reductor
N.º de junta cónica estándar M-14/H-29