Learn More
Afora™ Adaptador de reducción KF
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Macho: 14/23, hembra: 29/32 |
| Altura (métrico) | 98 mm |
| Tipo de producto | Adaptador reductor |
| N.º de junta cónica estándar | M-14/H-29 |