Learn More
Afora™ Adaptador de reducción KF
Código de producto. 11926638
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
8/9-12/13
H-14/23, M-45/40
M-14/H-19
M-14/H-29
M-14/H-29 AM
M-19/H-14
M-19/H-29
M-24/H-14
M-24/H-29
M-29/H-14
M-29/H-19 AM
M–45/H-29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
11926638 M-24/H-14 cada uno
12094952 8/9-12/13 cada uno
11946628 M–45/H-29 cada uno
11956648 M-14/H-29 AM cada uno
11946648 M-14/H-29 cada uno
11966658 M-19/H-29 cada uno
11916658 M-14/H-19 cada uno
12088644 H-14/23, M-45/40 cada uno
11996658 M-24/H-29 cada uno
11916628 M-29/H-14 cada uno
11906628 M-29/H-14 cada uno
11966638 M-29/H-19 AM cada uno
11976628 M-19/H-14 cada uno
13 options
Código de producto. 11926638
Marca: Afora™ 3078/E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Descripción Macho: 24/29, hembra: 14/23
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Adaptador reductor
N.º de junta cónica estándar M-24/H-14