Learn More
Buerkle™ Adaptador reductor para bomba de chorro de agua Buerkle™
Código de producto. 11896433 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11896433 3/8 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 11896433
Marca: Buerkle™ 96680010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con bombas de chorro de agua Buerkle™.
  • Rosca de 9,53 mm (3/8 pulgadas)
  • Ayuda en la retirada de líquidos y gases, y para crear un vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Bomba de chorro de agua
Tamaño de puerto 9,52 mm
Tamaño de rosca 3/8 pulg
Anchura (métrico) 9,52 mm
Tipo de producto Adaptador reductor