Descripción
- Estructura de polipropileno
- Se utiliza para simplificar las conexiones a la mayoría de las fuentes de agua
- Para su uso con bombas de chorro de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Bomba de filtro de chorro de agua |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | M 22 x 1 |
| Tipo | Adaptador reductor |