Learn More
Abnova™ ADN polimerasa RedTaq
Descrizione
- Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
- La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
- La adición de tinte inerte no interferirá en la reacción.
- Confirmación visual de que se ha añadido la enzima y de que se ha producido una mezcla adecuada de los componentes de la reacción.
- Las muestras se pueden cargar directamente en un gel de agarosa para electroforesis sin adición de colorante de carga.
Specifica
Specifica
| Concentración | 1 unidad/μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Cantidad | 1000 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |
| Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?