Learn More
Abnova™ ADN polimerasa RedTaq
Código de producto. 16022555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
16022555 1000 unidades 1000 unidades
16032555 2500 unidades 2500 unidades
16042555 500 unidades 500 unidades
3 options
Código de producto. 16022555
Marca: Abnova™ D0012.1000Units
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
RedTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
  • Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
  • La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
  • La adición de tinte inerte no interferirá en la reacción.
  • Confirmación visual de que se ha añadido la enzima y de que se ha producido una mezcla adecuada de los componentes de la reacción.
  • Las muestras se pueden cargar directamente en un gel de agarosa para electroforesis sin adición de colorante de carga.
Especificaciones
Concentración 1 unidad/μl
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Cantidad 1000 unidades
Para utilizar con (aplicación) PCR
Tampón de almacenamiento Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 %