Learn More
Estándar redox de 358mV, Reagecon™
Código de producto. 13138736 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 13138736
Marca: Reagecon RS358