Learn More
Estándar redox de 200mV, Reagecon™
Código de producto. 11893560 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
11893560 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 11893560
Marca: Reagecon RS200