Learn More
SI Analytics™ Solución Redox, Pt/Calomel de 430 mV, Pt/Ag/AgCl de 470 mV
Código de producto. p-8014346 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
250 ml
60 ampollas/20 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ML
cada uno
10664471 1000 mL 1000 ml
11964739 250 ml 250 ML
10340641 60 ampollas/20 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10664471
Marca: SI Analytics™ 285138184
La solución redox SI Analytics™, 430 mV Pt/Calomel, 470mV Pt/AG/AgCl está diseñada para utilizarse en pruebas de redox.
  • GHS07: Irritación cutánea 2 H315 Provoca irritación cutánea, ocular 2 H319 Provoca irritación ocular grave
  • Consejos de prudencia: P280Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). P332+P313 En caso de irritación cutánea: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
  • Ingredientes con valores límite que precisan de control en el lugar de trabajo: 7664-93-9 ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 102 °C
Color Amarillo claro
Conductividad 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl
Tipo de solución de llenado Redox
Olor Inodoro
Envase Frasco DURAN™
Intervalo de pH -0.1
Cantidad 1000 mL
Solubilidad Fully miscible in water
Presión de vapor 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Redox testing solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid