Learn More
Jenway™ Electrodo redox (ORP de platino) (temperatura máx. 80 °C)
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tipo: Combinación
- Tipo de extremo: Pera
- Intervalo de mV: 0-1000 mV
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Material del cuerpo: Vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Combinación, rellenable |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Tipo de solución de llenado | 4 M KCl saturado con AgCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de uso general, controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Intervalo de mV | De 0 a 1000 mV |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo de punta | Platinum |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Longitud del tubo (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |