missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Redcote Plus Gloves

Código de producto. p-7115906
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15668655 10 12 pares
15678655 9 12 pares
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15668655

Marca: Honeywell Safety Products™ R60X/10XL

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Suitable for handling objects in an aggressive environment of oils, greases, chemicals and hydrocarbons. Honeywell Safety Products™ Redcote Plus Gloves are a sturdy multipurpose glove with a cotton interlock lining for comfort and a smooth finish for touch and dexterity.

  • Manipulación en ambientes agresivo con presencia de aceites, grasas, productos químicos e hidrocarburos.
  • Adecuado para los sectores de la química y la petroquímica.
  • El forro de algodón interlock absorbe el sudor de las manos para ofrecer una mayor comodidad y le aporta un mayor grado de rendimiento mecánico.
  • Los dedos articulados ofrecen una comodidad superior y reducen el esfuerzo en caso de uso prolongado.
  • Diseño de PVC pensado para adaptarse a distintas aplicaciones y usos continuados en entornos aceitosos.
  • Baja resistencia a las cetonas, los hidrocarburos aromáticos y los halógenos.
  • El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certificaciones/conformidad CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, número de declaración CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, EN 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13
Clasificación Movilidad: 5
Área revestida Exterior
Coating Material PVC
Color Rojo
Cut Resistance Rating 1
Acabado exterior Suave
Material PVC, Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, química, petroquímica y tratamiento de aguas.
Material de revestimiento Algodón
Revestimiento
Índice de pinchazos 1
Cantidad Pack de 12 pares
Clasificación de desgarro 2
Longitud (métrico) 40 cm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.