missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Redcote Plus Gloves
Descripción
- Manipulación en ambientes agresivo con presencia de aceites, grasas, productos químicos e hidrocarburos.
- Adecuado para los sectores de la química y la petroquímica.
- El forro de algodón interlock absorbe el sudor de las manos para ofrecer una mayor comodidad y le aporta un mayor grado de rendimiento mecánico.
- Los dedos articulados ofrecen una comodidad superior y reducen el esfuerzo en caso de uso prolongado.
- Diseño de PVC pensado para adaptarse a distintas aplicaciones y usos continuados en entornos aceitosos.
- Baja resistencia a las cetonas, los hidrocarburos aromáticos y los halógenos.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, número de declaración CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, EN 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Área revestida | Exterior |
| Coating Material | PVC |
| Color | Rojo |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Acabado exterior | Suave |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?