Learn More
Honeywell Safety Products™ Redcote Plus Gloves
Descripción
- Manipulación en ambientes agresivo con presencia de aceites, grasas, productos químicos e hidrocarburos.
- Adecuado para los sectores de la química y la petroquímica.
- El forro de algodón interlock absorbe el sudor de las manos para ofrecer una mayor comodidad y le aporta un mayor grado de rendimiento mecánico.
- Los dedos articulados ofrecen una comodidad superior y reducen el esfuerzo en caso de uso prolongado.
- Diseño de PVC pensado para adaptarse a distintas aplicaciones y usos continuados en entornos aceitosos.
- Baja resistencia a las cetonas, los hidrocarburos aromáticos y los halógenos.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, número de declaración CE 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13, EN 0075/797/162/05/13/0457 EXT 02/05/13 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Área revestida | Exterior |
| Coating Material | PVC |
| Color | Rojo |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Acabado exterior | Suave |
| Material | PVC, Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 10 |
| Mostrar más |