Learn More
Brady™ Cintas de advertencia rojas y blancas
Descripción
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | 255295 |
| Descripción | Cinta de advertencia - Roja/Blanca |
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 38 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte |
| Longitud (imperial) | 108.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Grosor | 0,138 mm |
| Anchura (imperial) | 1.5 in. |
| Anchura (métrico) | 38,00 mm |
| Mostrar más |