Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de un agujero orificio Plastilab™
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12mm
14mm
19mm
21mm
25mm
34mm
37mm
43mm
52mm
Diámetro del área superior (métrico):
16mm
20mm
26mm
30mm
32mm
45mm
48mm
60mm
65mm
Altura (métrico):
20 mm
24 mm
28 mm
29 mm
34 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Descripción
Fabricados en caucho rojo.
- De caucho rojo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Cantidad | 25/paq. |
| Posiciones totales | 1 |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 43mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 60mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón cónico |