Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de un agujero orificio Plastilab™
Código de producto. 10567051
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12mm
14mm
19mm
21mm
25mm
34mm
37mm
43mm
52mm
Diámetro del área superior (métrico):
16mm
20mm
26mm
30mm
32mm
45mm
48mm
60mm
65mm
Altura (métrico):
20 mm
24 mm
28 mm
29 mm
34 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. 10567051
Marca: Kartell™ 0382500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De caucho rojo.
Fabricados en caucho rojo.
  • De caucho rojo
Especificaciones
Diámetro (métrico) 3 mm
Altura (métrico) 24 mm
Cantidad 25/paq.
Posiciones totales 1
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 14mm
Diámetro del área superior (métrico) 20mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón cónico