Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de un agujero orificio Plastilab™
Descripción
Fabricados en caucho rojo.
- De caucho rojo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 25/paq. |
| Posiciones totales | 1 |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 52mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 65mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón cónico |