Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de un agujero orificio Plastilab™
Código de producto. 10033061
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12mm
14mm
19mm
21mm
25mm
34mm
37mm
43mm
52mm
Diámetro del área superior (métrico):
16mm
20mm
26mm
30mm
32mm
45mm
48mm
60mm
65mm
Altura (métrico):
20 mm
24 mm
28 mm
29 mm
34 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10033061 34mm 45mm 45 mm paquete de 5
10308131 12mm 16mm 20 mm paquete de 25
10567051 14mm 20mm 24 mm paquete de 25
10154571 25mm 32mm 34 mm paquete de 25
10796532 21mm 30mm 29 mm paquete de 25
10286571 19mm 26mm 28 mm paquete de 25
10388461 37mm 48mm 50 mm paquete de 5
10601512 43mm 60mm 60 mm paquete de 5
10207061 52mm 65mm 70 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10033061 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0383200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De caucho rojo.
Fabricados en caucho rojo.
  • De caucho rojo
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 45 mm
Cantidad 25/paq.
Posiciones totales 1
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 34mm
Diámetro del área superior (métrico) 45mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón cónico