Learn More
Kautex™ Tapones de rosca de polipropileno rojo
Código de producto. 15941451
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 10 a 1000 mL
Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL
Frasco de 50 mL
Diámetro (métrico):
28mm
32mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 210
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) unitSize
15941451 Frasco de 50 mL 28mm paquete de 100
15901451 Frasco de 10 a 1000 mL 32mm paquete de 100
17828157 Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL 80 mm paquete de 210
3 options
Código de producto. 15941451
Marca: Kautex™ 2000084198
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle los recipientes de sustancias con estos cierres de rosca de polipropileno rojo Kautex™ cuando embale, envíe muestras, transporte y almacene su contenido.
  • PP
  • Red
  • Tamper evident ring
  • PE-foam insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Incluye Anillo a prueba de manipulación e inserto de espuma de polietileno
Material Polipropileno
Material de revestimiento Inserto de espuma de polietileno
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) Frasco de 50 mL
Diámetro (métrico) 28mm
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.