Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio
Descripción
- Durómetro 50 Shore A
- Buena memoria elástica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en laboratorios |
| Color | Rojo |