Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio
Código de producto. 15932921
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15932921 12 mm 17 mm 25 metros
10332040 8 mm 12 mm 25 metros
10387819 10 mm 14 mm 25 metros
10088439 6 mm 9 mm 25 metros
10758921 5 mm 8 mm 25 metros
10599271 12 mm 17 mm 1 metro
10324091 7 mm 11 mm 1 metro
7 options
Código de producto. 15932921
Marca: Deutsch Neumann™ 3011217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para uso general en laboratorio. Los tubos de laboratorio Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
  • Durómetro 50 Shore A
  • Buena memoria elástica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Caucho natural
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 2,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso en laboratorios
Color Rojo