Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
Descripción
- Durómetro 50 Shore A
- Buena memoria elástica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 14 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en laboratorios |
| Color | Rojo |