Learn More
Deutsch Neumann™ Separador de caucho natural de color rojo
Click to view available options
Altura (métrico):
27 mm
34 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho natural |
| N.° por paquete | 1Each |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Altura (métrico) | 27 mm |