Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Red Firefly Luc Vector for Luciferase Assays
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El vector de luciferasa Thermo Scientific™ pMCS-luciérnaga roja es un plásmido de múltiples sitios de clonación diseñado para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa luciérnaga roja intracelular.
Los vectores de luciferasa luciérnaga roja contienen una forma mutante del gen luciferasa luciérnaga que tiene un espectro de emisión rojo. El vector pMCS contiene un sitio de clonación múltiple para clonar a un promotor para estudiar su potencial regulador. Los vectores de pCMV y pTK tienen el gen de la luciferasa bajo el promotor del CMV y el promotor de la timidina quinasa (TK) del virus Herpes Simplex (HSV), respectivamente. Estos vectores de expresión constitutiva pueden usarse como controles de normalización para explicar la variación experimental en combinación con otros indicadores.
Características destacadas:
- Gen de luciferasa luciérnaga roja intracelular, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
- El sitio de clonación múltiple (MCS) proporciona versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un plásmido a otro
- El sitio de terminación de transcripción (Ter), operador de Lac (Lac O1) y el sitio de pausa transcripcional (TPS) utilizado para minimizar los antecedentes mediante la reducción de la lectura transcripcional
- Marcadores de puromicina (Pur) y ampicilina (Amp) para la selección de fármacos en células de mamíferos y bacterias, respectivamente
- Gran copia pUC de replicación bacteriana de ADN
- Dos vectores de control disponibles con promotores constitutivos fuertes (CMV) o débiles (TK) para la cotransfección y normalización
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vector de luciferasa pMCS-luciérnaga roja |
| Tipo | Vector de luciferasa |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Cantidad | 10 μg |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De - 70 a - 20 °C. |
| Gen marcador | Luciferasa luciérnaga roja |
| Agente de selección (eucariótico) | Puromicina |
| Línea de productos | Pierce |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos con indicador |