Learn More
Gilac™ Rectangular Dough Dividing Container
Código de producto. 15829572
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15829572 13 L cada uno
15125326 20 L cada uno
2 options
Código de producto. 15829572
Marca: Gilac™ G155921
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rectangular Dough Dividing Container is shock-resistant, highly flexible, and resistant to changes in temperature. Nestable and stackable.
  • Rectangular dough dividing container
  • Highly resistant to changes in temperature
  • Highly flexible and shock-resistant
  • Compatible with racking trolleys
Especificaciones
Tipo Bin Divider
Material HDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 3.4 gal.
Capacidad (métrico) 13 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Compliance
Descripción Rectangular
Para utilizar con GILAC Racking Trolley
Para utilizar con (aplicación) Food Storage
Modelo Stackable, Nestable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 82 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Longitud (imperial) interior 19.7 in.
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (métrico) interior 500 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Anchura (imperial) interior 11.8 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (imperial) interior 77 mm
Altura (métrico) 82 mm
Altura (métrico) interior 3 in.
Peso (imperial) 1.658 lb.
Peso (métrico) 0.752 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C