Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Código de producto. 15912874
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15912874 25 L cada uno
15982874 55 L cada uno
2 options
Código de producto. 15912874
Marca: Gilac™ G119721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rectangular Food Container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • 600 x 400 rectangular plastic food container
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Especificaciones
Tipo Storage Bin
Material HDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 6.6 gal.
Capacidad (métrico) 25 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Modelo Stackable
Longitud (imperial) 23.6 in.
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (imperial) 6.5 in.
Altura (métrico) 165 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C