Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 L
15 L
25 L
35 L
55 L
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Rectangular plastic food container.
- For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Covering lid for increased hygiene, optional extra.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Food Container |
| Material | Polyethylene |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Volumen (imperial) | 4 gal. |
| Volumen (métrico) | 15 L |