Learn More
GA International Rectangle and Circle Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Código de producto. 17821138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Verde
Dimensions (LxW):
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm
28,6 mm x 19,1 mm + 11,1 mm
31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
31,8 mm x 12,7 mm + 9,5 mm
31,8 mm x 16 mm + círculo de 11,1 mm
31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm
36,5 x 14 mm y círculo de 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17821138 Blanco 31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm paquete de 2000
17859127 Blanco 31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm paquete de 2000
17859417 Blanco 31,8 mm x 16 mm + círculo de 11,1 mm paquete de 2000
17830778 Verde 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm paquete de 2000
17899217 Blanco 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm paquete de 2000
17819717 Amarillo 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm paquete de 2000
17830688 Blanco 36,5 x 14 mm y círculo de 9,5 mm paquete de 2000
17828887 Blanco 31,8 mm x 12,7 mm + 9,5 mm paquete de 2000
17840008 Blanco 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm paquete de 2000
17880118 Blanco 28,6 mm x 19,1 mm + 11,1 mm paquete de 2000
10 options
Código de producto. 17821138
Marca: GA International JTTA103C12WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 2000/Pk.
Forma Rectangle with Circle
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm
Longitud (imperial) 0.63 in.
Longitud (métrico) 16 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm