Learn More
Haleco™ Bolsas de recuperación
Código de producto. p-8010637
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Color unitSize
12516239 Negro 500 PCS
15155174 Transparente -
2 options
Código de producto. 12516239
Marca: Haleco™ SACG30ST
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Color Negro
Material LDPE, PE
Dimensiones (L x An) 50 x 70cm
Longitud (métrico) 50 cm
Altura (métrico) 70 cm
Peso (métrico) 8 kg
Tipo de producto Bolsas