Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Especificaciones
| Antígeno | Recombinant VHH |
|---|---|
| Clon | CTK0103 and CTK0104 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 568 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17313473
|
Chromotek
sms1AF568-1-10 |
10 μL |
90.18€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17323473
|
Chromotek
sms1AF568-1-100 |
100 μL |
317.63€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Especificaciones
| Recombinant VHH | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 568 | |
| Mouse | |
| Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CTK0103 and CTK0104 | |
| Monoclonal | |
| Alpaca | |
| Secondary |