Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Especificaciones
Antígeno Recombinant VHH
Clon CTK0103 and CTK0104
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17393463
Ver documentos
Chromotek
sms1AF488-1-10
10 μL
90.18€
10 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17303473
Ver documentos
Chromotek
SMS1AF488-1-100
100 μL
317.63€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Especificaciones
Especificaciones
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alexa Fluor 488
Mouse
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0103 and CTK0104
Monoclonal
Alpaca
Secondary