Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Especificaciones
| Antígeno | Recombinant VHH |
|---|---|
| Clon | CTK0101 and CTK0102 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Especie del huésped | Alpaca |
| Especies diana | Human, Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17353493
|
Chromotek
SRBAF488-1-10 |
10 μL |
90.18€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17363493
|
Chromotek
SRBAF488-1-100 |
100 μL |
317.63€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Especificaciones
| Recombinant VHH | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
| Human, Rabbit |
| CTK0101 and CTK0102 | |
| Alpaca |