Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 (GCN4-IZ) His Protein
Código de producto. 30000969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30000969 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30000969 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10590CV100
GCN4-IZ trimerization domain,
Bioassay data are not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso YP_009724390.1
Conjugado no conjugado
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 43740568
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Sinónimo COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein
Objetivo SARS-CoV-2
Tampón Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.