Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Proteína G Sepharose™ 4B recombinante
Marca:  Novex™ 101241
339.02 EUR hasta el 2023-12-15
Use el código promocional "21275" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10078792
  • 506.00€ / 2 ml
Fecha estimada de envío: 21-12-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la proteína rec-G altamente purificada a Sepharose™ 4B. Se suministra como una suspensión al 50 % que contiene proteína G-Sepharose™ 4B + PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina e inmunoprecipitación.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
  • Las cuatro subclases de IgG humanos
  • IgG de ratón
  • IgG de conejo
  • IgG de cobaya
  • IgG de rata
  • IgG de cabra
  • IgG de oveja
  • IgG de vaca
  • IgG de caballo
    La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Proteína G
    Afinidad
    Este producto se suministra como una suspensión del 50 % (2 ml de proteína recombinante G-Sepharose™ 4B + 2 ml de PBS) Hielo húmedo
    Suspensión
    Sepharose™
    Proteína G
    2 ml