Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Se suministra como polvo liofilizado sin sal.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
Las cuatro subclases de IgG humanos
IgG de ratón
IgG de conejo
IgG de cobaya
IgG de rata
IgG de cabra
IgG de oveja
IgG de vaca
IgG de caballo
La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | no conjugado |
| Cantidad | 5 mg |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína G |
| Contenido y almacenamiento | 2-8° C |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |