Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Código de producto. 11944838
Change view
Click to view available options
Caudal:
20 l/min
22/ l/min
23 l/min
28 l/min
33/ l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacidad (métrico):
De 12 a 17 l
De 15 a 37 l
De 21 a 33 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 43 a 60 l
De 6 a 8 l
De 8 a 11 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Capacidad (métrico) unitSize
11944838 33/ l/min De 43 a 60 l cada uno
11944818 23 l/min De 12 a 17 l cada uno
10656224 40 l/min De 12 a 17 l cada uno
11930278 80 l/min De 15 a 37 l cada uno
11924838 33/ l/min De 21 a 33 l 1 PCS
11994828 60 l/min De 24 a 30 l cada uno
11904838 60 l/min De 24 a 30 l cada uno
11984828 40 l/min De 24 a 30 l cada uno
11954828 40 l/min De 24 a 30 l cada uno
11984838 60 l/min De 39 a 47 l cada uno
10240225 33/ l/min De 43 a 60 l cada uno
15204373 22/ l/min De 6 a 8 l cada uno
11934848 60 l/min De 39 a 47 l 1 PCS
15294363 20 l/min De 6 a 8 l cada uno
11964828 28 l/min De 8 a 11 l 1 PCS
15 options
Código de producto. 11944838
Marca: Julabo™ 950005107P3H0
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Indicador de presión
  • Derivación ajustable para presión de la bomba
  • Refrigerado por agua
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 43 a 60 l
Certificaciones/conformidad CE, clasificación III (FL) según DIN 12876-1
Capacidad de refrigeración 1,2 kW a -10 °C, 2,5 kW a 0 °C, 5 kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 33/ l/min
Para utilizar con (equipo) Para aplicaciones industriales
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Capacidad calorífica 12 kW
Presión máxima 50,8 psi
Modelo SC5000w
Refrigerante R404A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Longitud (métrico) 67 cm
Anchura (métrico) 59 cm
Altura (métrico) 112 cm
Peso (métrico) 153 kg
Requisitos eléctricos 3 x 230 V 60 Hz 19 A
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz