Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Código de producto. 11934848
Change view
Click to view available options
Caudal:
20 l/min
22/ l/min
23 l/min
28 l/min
33/ l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacidad (métrico):
De 12 a 17 l
De 15 a 37 l
De 21 a 33 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 43 a 60 l
De 6 a 8 l
De 8 a 11 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Capacidad (métrico) unitSize
11934848 60 l/min De 39 a 47 l 1 PCS
11944818 23 l/min De 12 a 17 l cada uno
10656224 40 l/min De 12 a 17 l cada uno
11930278 80 l/min De 15 a 37 l cada uno
11924838 33/ l/min De 21 a 33 l 1 PCS
11994828 60 l/min De 24 a 30 l cada uno
11904838 60 l/min De 24 a 30 l cada uno
11984828 40 l/min De 24 a 30 l cada uno
11954828 40 l/min De 24 a 30 l cada uno
11984838 60 l/min De 39 a 47 l cada uno
11944838 33/ l/min De 43 a 60 l cada uno
10240225 33/ l/min De 43 a 60 l cada uno
15204373 22/ l/min De 6 a 8 l cada uno
15294363 20 l/min De 6 a 8 l cada uno
11964828 28 l/min De 8 a 11 l 1 PCS
15 options
Código de producto. 11934848
Marca: Julabo™ 9676110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Indicador de presión
  • Derivación ajustable para presión de la bomba
  • Refrigerado por agua
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 39 a 47 l
Certificaciones/conformidad CE, IEC 60529: 21
Capacidad de refrigeración 2,7kW a -20 °C, 4,8kW a -10 °C, 7,3kW a 0 °C, 9kW a 10 °C, 11,5kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 60 l/min
Para utilizar con (equipo) Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Presión máxima 7,2 a 87 psi
Modelo FLW11006
Refrigerante R404A
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Longitud (métrico) 85 cm
Anchura (métrico) 78 cm
Altura (métrico) 148 cm
Peso (métrico) 250 kg
Requisitos eléctricos 230/400 V 50/60 Hz 3 pH
Tensión 230/400 V
Frecuencia 50/60 Hz