Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Click to view available options
Caudal:
20 l/min
22/ l/min
23 l/min
28 l/min
33/ l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacidad (métrico):
De 12 a 17 l
De 15 a 37 l
De 21 a 33 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 43 a 60 l
De 6 a 8 l
De 8 a 11 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Indicador de presión
- Derivación ajustable para presión de la bomba
- Refrigerado por agua
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 15 a 37 l |
| Certificaciones/conformidad | CE, IEC 60529: 21 |
| Capacidad de refrigeración | 3 kW a -20 °C, 7 kW a -10 °C, 12 kW a 0 °C, 15 kW a 10 °C, 20 kW a 20 °C (etanol medio) |
| Caudal | 80 l/min |
| Para utilizar con (equipo) | Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Presión máxima | 11,6 a 87 psi |
| Modelo | FLW20006 |
| Refrigerante | R404A |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.5°C |
| Mostrar más |