Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Indicador de presión
- Derivación ajustable para presión de la bomba
- Refrigerado por agua
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 21 a 33 l |
| Certificaciones/conformidad | CE, clasificación III (FL) según DIN 12876-1 |
| Capacidad de refrigeración | 0,9 kW a -10 °C, 1,5 kW a 0 °C, 2,5 kW a 20 °C (etanol medio) |
| Caudal | 33/ l/min |
| Para utilizar con (equipo) | Para aplicaciones industriales |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Capacidad calorífica | 1 kW |
| Presión máxima | 50,8 psi |
| Modelo | SC2500w |
| Refrigerante | R404A |
| Mostrar más |