Learn More
Integra Biosciences™ Baterías recargables
Código de producto. p-8008260
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10339051 Pipetboy acu cada uno
15296667 PIPETBOY acu 2 cada uno
2 options
Código de producto. 10339051
Marca: Integra Biosciences™ 153005
Edge
Utilice estas baterías con pipeteadores PIPETBOY. Las baterías recargables Integra Biosciences™ se insertan fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml
N.º de pieza 155 066
Batería Li-ion, para 2 PIPETBOY acu
(instrumentos con número de serie a partir de ≥ 1350001)
N.º de pieza 153 005
9 baterías V NiMH, para PIPETBOY acu
(instrumentos con número de serie por debajo ≤ 1350000)
ADVERTENCIA: Las baterías no son compatibles
Características distintivas compatibles entre las dos generaciones PIPETBOY acu:
PIPETBOY acu 2
  • Número de serie ≥ 1350001
  • Indicador de batería LED.
  • Inactivo/sin alimentación: Blanco
  • Funcionamiento: Rojo/verde
Pipetboy acu
  • Número de serie ≤ 1350000
  • Indicador de batería LED.
  • Inactivo/sin alimentación:
  • Rojo en funcionamiento: Solo rojo
Especificaciones
Batería, tipo NiMH
Tipo Batería recargable
Para utilizar con (equipo) Pipetboy acu
Incluye Batería, transformador, filtro estéril, soporte de montaje en pared
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 9 V
Frecuencia 50 Hz