Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de recepción con revestimiento PUR
Código de producto. p-7222627
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11903401 2 L cada uno
11973391 250 mL cada uno
2 options
Código de producto. 11903401
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03064073
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con toma de junta esférica S 35
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Volumen (métrico) 2 L