Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Con conector de junta esférica S 35
- Con etiqueta de inscripción
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Volumen (métrico) | 250 mL |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |