Learn More
Heidolph™ Matraz receptor
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con S 35/20
- Número de referencia 15-300-004-11: incluye válvulas de drenaje
- Incluido de serie en todos los modelos Hei-VAP Industrial
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin revestimiento |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Acabado del cuello | S 35/20 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Tensión | 115/230 VCA |